α,α,α-Trifluor-p-kresol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Hydroxybenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)phenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41244.0001
8.41244.0005
8.41244.0001EA
50.6
EUR
8.41244.0001
8.41244.0005
α,α,α-Trifluor-p-kresol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluor-p-kresol
Formel:
C₇H₅F₃O Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 45…47 °C Dichte: 1.3 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00002363 CAS-Nummer: 402-45-9 EINECS: 206-945-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point | 46 - 48 °C |
Molar Mass | 162.11 g/mol |
Boiling Point | 73 - 75 °C (11 hPa) |
Flash Point | 83 °C |