α,α,α-Trifluor-m-kresol
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Trifluoromethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluoride
SB01203.1
SB01203.50
MAYBSB01203.1EA
0
EUR
MAYBSB01203.1
MAYBSB01203.50
α,α,α-Trifluor-m-kresol
α,α,α-Trifluor-m-kresol
Formel:
C₇H₅F₃O Siedepunkt: 178 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –2 °C Dichte: 1.34 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 73 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002299 CAS-Nummer: 98-17-9 EINECS: 202-645-5 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...