3-Fluorbenzylalkohol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyme:
(3-Fluorophenyl)methanol
A12509.09
A12509.14
A12509.18
A12509.09EA
38.8
EUR
A12509.09
A12509.14
A12509.18
3-Fluorbenzylalkohol ≥98%
3-Fluorbenzylalkohol
Purity: 98%
CAS No.: 456-47-3
Molecular Formula: C7H7FO
Formula Weight: 126.13
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5100
Odour: Characteristic
Boiling Point: 201°
Beilstein Reference: 2242511
MDL No.: MFCD00004631
Formel:
C₇H₇FO Siedepunkt: 201 °C Dichte: 1.166 Flammpunkt: 90 °C (194 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004631 CAS-Nummer: 456-47-3 EINECS: 207-265-3 |