6-Fluor-m-kresol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Fluoro-5-methylphenol, 1-Fluoro-2-hydroxy-4-methylbenzene
B20275.03
B20275.06
B20275.03EA
36.7
EUR
B20275.03
B20275.06
6-Fluor-m-kresol ≥97%
6-Fluor-m-kresol
Purity: 97%
CAS No.: 63762-79-8
Molecular Formula: C7H7FO
Formula Weight: 126.13
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5105
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 2433017
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00190101
Formel:
C₇H₇FO Siedepunkt: 172…174 °C Dichte: 1.155 Flammpunkt: 67 °C (152 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00190101 CAS-Nummer: 63762-79-8 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |