2-Fluorbenzylalkohol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (2-Fluorophenyl)methanol, 2-Fluorobenzyl Alcohol
SB01147.250 SB01147.1
MAYBSB01147.250EA 0 EUR
MAYBSB01147.250 MAYBSB01147.1
2-Fluorbenzylalkohol
2-Fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₇FO
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.17 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004601
CAS-Nummer: 446-51-5
EINECS: 207-170-7