3,5-Difluorbenzylalkohol
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3,5-Difluorophenyl)methanol
SB01684.1
SB01684EA
SB01684.50
MAYBSB01684.1EA
0
EUR
MAYBSB01684.1
MAYBSB01684EA
MAYBSB01684.50
3,5-Difluorbenzylalkohol
3,5-Difluorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₆F₂O Siedepunkt: 97…99 °C (9 mmHg) Dichte: 1,27 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00010313 CAS-Nummer: 79538-20-8 |