2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylalkohol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (Perfluorophenyl)methanol, (2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methanol
A12119.06 A12119.14
A12119.06EA 48.8 EUR
A12119.06 A12119.14
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylalkohol ≥98%
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylalkohol
Purity: 98% CAS No.: 440-60-8 Molecular Formula: C7H3F5O Formula Weight: 198.09 Flash Point: 87°(188°F) Melting Point: 32-36° Boiling Point: 182° Beilstein Reference: 2052669 MDL No.: MFCD00004602
Formel: C₇H₃F₅O
Siedepunkt: 182 °C
Schmelzpunkt: 32…36 °C
Flammpunkt: 87 °C (188 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004602
CAS-Nummer: 440-60-8
EINECS: 207-126-7