3-(Difluormethoxy)benzylalkohol
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-(Difluoromethoxy)phenyl)methanol
H50345.03
H50345.06
H50345.03EA
188
EUR
H50345.03
H50345.06
3-(Difluormethoxy)benzylalkohol
3-(Difluormethoxy)benzylalkohol
CAS No.: 125903-81-3
Molecular Formula: C8H8F2O2
Formula Weight: 174.15
MDL No.: MFCD00236227
Formel:
C₈H₈F₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236227 CAS-Nummer: 125903-81-3 |