4-(Trifluormethoxy)benzylamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)methanamine
297700010 297700050
ACRO297700010EA 41.7 EUR
ACRO297700010 ACRO297700050
4-(Trifluormethoxy)benzylamin 97%
4-(Trifluormethoxy)benzylamin
Formel: C₈H₈F₃NO
Siedepunkt: 57…60 °C (10 mmHg)
Dichte: 1.25 g/cm³
Flammpunkt: 77 °C
MDL Number: MFCD00061237
CAS-Nummer: 93919-56-3
EINECS: 300-040-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %