4-Nitro-2-(trifluormethyl)anilin

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Amino-5-nitro-α,α,α-trifluortoluene, 2-Amino-5-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Nitro-2-trifluoromethylaniline, 2-Amino-5-nitrobenzotrifluoride, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine

TL00267.1 TL00267.10 TL00267.50
MAYBTL00267.1EA 0 EUR
MAYBTL00267.1 MAYBTL00267.10 MAYBTL00267.50
4-Nitro-2-(trifluormethyl)anilin
4-Nitro-2-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
Schmelzpunkt: 94…95 °C
Dichte: 1.754 g/cm³ (–123.15 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007365
CAS-Nummer: 121-01-7
EINECS: 204-443-2
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR