4-Fluor-3-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
SB01727.1 SB01727.10 SB01727.50
MAYBSB01727.1EA 0 EUR
MAYBSB01727.1 MAYBSB01727.10 MAYBSB01727.50
4-Fluor-3-(trifluormethyl)anilin
4-Fluor-3-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₄N
Siedepunkt: 207 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.39 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007834
CAS-Nummer: 2357-47-3
EINECS: 219-095-7
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III