α,α,α-Trifluor-p-toluidin 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Aminobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)aniline, Leflunomide impurity A

208910100 208910500
ACRO208910100EA 60.1 EUR
ACRO208910100 ACRO208910500
α,α,α-Trifluor-p-toluidin 99%
α,α,α-Trifluor-p-toluidin
Formel: C₇H₆F₃N
Siedepunkt: 83 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 5…8 °C
Dichte: 1.296 g/cm³
Flammpunkt: 86 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064396
CAS-Nummer: 455-14-1
EINECS: 207-236-5
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4860 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR