3-Fluor-p-toluidin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-Fluoro-4-methylaniline, 4-Amino-2-fluorotoluene
SB01241.1 SB01241.10 SB01241.50
MAYBSB01241.1EA 0 EUR
MAYBSB01241.1 MAYBSB01241.10 MAYBSB01241.50
3-Fluor-p-toluidin
3-Fluor-p-toluidin
Formel: C₇H₈FN
Siedepunkt: 97 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 37 °C
Dichte: 1.09 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007762
CAS-Nummer: 452-77-7
EINECS: 207-212-4
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III