3-Fluor-o-toluidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Amino-6-fluorotoluene, 3-Fluoro-2-methylaniline
B22764.06
B22764.14
B22764.06EA
29.2
EUR
B22764.06
B22764.14
3-Fluor-o-toluidin ≥98%
3-Fluor-o-toluidin
Purity: 98+%
CAS No.: 443-86-7
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.5420
Odour: Characteristic
Melting Point: 7°
Boiling Point: 205°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007760
Formel:
C₇H₈FN Siedepunkt: 205 °C Schmelzpunkt: 7 °C Dichte: 1.099 Flammpunkt: 86 °C (186 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007760 CAS-Nummer: 443-86-7 EINECS: 207-142-4 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |