α,α,α-Trifluor-m-toluidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-(Trifluoromethyl)aniline, 3-Aminobenzotrifluoride
M-Clarity™ quality level = MQ100
A41801-100G A41801-500G A41801-5G
SIALA41801-100GEA 51.7 EUR
SIALA41801-100G SIALA41801-500G SIALA41801-5G
α,α,α-Trifluor-m-toluidin, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluor-m-toluidin
Formel: C₇H₆F₃N
Siedepunkt: 187 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 5 °C
Dichte: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007797
CAS-Nummer: 98-16-8
EINECS: 202-643-4
UN-Nummer: 2948
ADR: 6.1,II