α,α,α-Trifluor-m-toluidin 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-(Trifluoromethyl)aniline, 3-Aminobenzotrifluoride

103190050 103191000 103195000
ACRO103190050EA 23.4 EUR
ACRO103190050 ACRO103191000 ACRO103195000
α,α,α-Trifluor-m-toluidin 98%
α,α,α-Trifluor-m-toluidin
Formel: C₇H₆F₃N
Siedepunkt: 187…193 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 5…6 °C
Dichte: 1.303 g/cm³
Flammpunkt: 85 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007797
CAS-Nummer: 98-16-8
EINECS: 202-643-4
UN-Nummer: 2948
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR