α,α,α-Trifluor-o-toluidin

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: 2-(Trifluoromethyl)aniline, 2-Aminobenzotrifluoride

SB00885DA SB00885EA SB00885.50
MAYBSB00885DAEA 0 EUR
MAYBSB00885DA MAYBSB00885EA MAYBSB00885.50
α,α,α-Trifluor-o-toluidin
α,α,α-Trifluor-o-toluidin
Formel: C₇H₆F₃N
Siedepunkt: 175 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –33 °C
Dichte: 1.282 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007718
CAS-Nummer: 88-17-5
EINECS: 201-806-7
UN-Nummer: 2942
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR