α,α,α-Trifluor-o-toluidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Trifluoromethyl)aniline, 2-Aminobenzotrifluoride
A15072.22
A15072.36
A15072.22EA
46
EUR
A15072.22
A15072.36
α,α,α-Trifluor-o-toluidin ≥98%
α,α,α-Trifluor-o-toluidin
Purity: 98%
CAS No.: 88-17-5
Molecular Formula: C7H6F3N
Formula Weight: 161.13
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4800
Odour: Recognizable
Melting Point: -35 to -33°
Boiling Point: 67-68°/15mm
Beilstein Reference: 879494
UN No.: 2942
MDL No.: MFCD00007718
Formel:
C₇H₆F₃N Siedepunkt: 67…68 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: –35…–33 °C Dichte: 1.295 Flammpunkt: 65 °C (149 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007718 CAS-Nummer: 88-17-5 EINECS: 201-806-7 UN-Nummer: 2942 ADR: 6.1,III |