2-Fluor-5-(trifluormethylphenyl)isocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylisocyanate
B25630.03
B25630.06
B25630.03EA
77.5
EUR
B25630.03
B25630.06
2-Fluor-5-(trifluormethylphenyl)isocyanat ≥97%
2-Fluor-5-(trifluormethylphenyl)isocyanat
Purity: 97%
CAS No.: 69922-27-6
Molecular Formula: C8H3F4NO
Formula Weight: 205.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.455
Boiling Point: 53°/2.5mm
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00673069
Formel:
C₈H₃F₄NO Siedepunkt: 53 °C (2.5 mmHg) Dichte: 1.418 Flammpunkt: 70 °C (158 °F) |
MDL Number:
MFCD00673069 CAS-Nummer: 69922-27-6 UN-Nummer: 2206 ADR: 6.1,III |