5-Nitro-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
A18316.06
A18316.14
A18316.06EA
44.1
EUR
A18316.06
A18316.14
5-Nitro-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure ≥97%
5-Nitro-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure
Purity: 97%
CAS No.: 328-80-3
Molecular Formula: C8H4F3NO4
Formula Weight: 235.12
Melting Point: 127-132°
Beilstein Reference: 2284651
Formel:
C₈H₄F₃NO₄ Schmelzpunkt: 127…132 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00024509 CAS-Nummer: 328-80-3 |