5-Amino-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H26169.03 H26169.06
H26169.03EA 76.9 EUR
H26169.03 H26169.06
5-Amino-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure 97%
5-Amino-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure
Purity: 97% CAS No.: 328-68-7 Molecular Formula: C8H6F3NO2 Formula Weight: 205.14 Melting Point: 142-146° MDL No.: MFCD00236641
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Schmelzpunkt: 142…146 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236641
CAS-Nummer: 328-68-7
EINECS: None