2-Fluor-p-toluylsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H26688.03
H26688.06
H26688.03EA
40.6
EUR
H26688.03
H26688.06
2-Fluor-p-toluylsäure ≥97%
Purity: 97%
CAS No.: 7697-23-6
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Melting Point: 186-189°
MDL No.: MFCD03092906
Formel:
C₈H₇FO₂ Schmelzpunkt: 186…189 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03092906 CAS-Nummer: 7697-23-6 EINECS: None |