4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B23072.03
B23072.06
B23072.03EA
55.1
EUR
B23072.03
B23072.06
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid ≥97%
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 98187-18-9
Molecular Formula: C9H6ClF3O2
Formula Weight: 238.59
Refractive Index: 1.5150
Formel:
C₉H₆ClF₃O₂ Siedepunkt: 244 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 75 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631576 CAS-Nummer: 98187-18-9 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |