α,α,α-Trifluor-p-toluoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ100
249475-1G 249475-25G 249475-5G
SIAL249475-1GEA 34.4 EUR
SIAL249475-1G SIAL249475-25G SIAL249475-5G
α,α,α-Trifluor-p-toluoylchlorid, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluor-p-toluoylchlorid
Formel: C₈H₄ClF₃O
Siedepunkt: 188…190 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 1.4035 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000694
CAS-Nummer: 329-15-7
EINECS: 206-342-9
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II