α,α,α-Trifluor-p-toluoylchlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
303420050
303420010
303420250
ACRO303420050EA
56.7
EUR
ACRO303420050
ACRO303420010
ACRO303420250
α,α,α-Trifluor-p-toluoylchlorid 97%
α,α,α-Trifluor-p-toluoylchlorid
Formel:
C₈H₄ClF₃O Siedepunkt: 78…79 °C (16 mmHg) Schmelzpunkt: –3 °C Dichte: 1.4 g/cm³ Flammpunkt: 78 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000694 CAS-Nummer: 329-15-7 EINECS: 206-342-9 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4755 to 1.4775 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |