α,α,α-Trifluor-m-toluoylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
A14493.06 A14493.14 A14493.22
A14493.06EA 48.8 EUR
A14493.06 A14493.14 A14493.22
α,α,α-Trifluor-m-toluoylchlorid ≥97%
α,α,α-Trifluor-m-toluoylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 2251-65-2 Molecular Formula: C8H4ClF3O Formula Weight: 208.57 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4770 Odour: Pungent Boiling Point: 189-191° Beilstein Reference: 391266 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000680
Formel: C₈H₄ClF₃O
Siedepunkt: 189…191 °C
Dichte: 1.408
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000680
CAS-Nummer: 2251-65-2
EINECS: 218-844-5
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II