α,α,α-Trifluor-m-toluoylchlorid 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride

312940050 312940250
ACRO312940050EA 28.3 EUR
ACRO312940050 ACRO312940250
α,α,α-Trifluor-m-toluoylchlorid 98%
α,α,α-Trifluor-m-toluoylchlorid
Formel: C₈H₄ClF₃O
Siedepunkt: 184…186 °C (750 mmHg)
Dichte: 1.38 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000680
CAS-Nummer: 2251-65-2
EINECS: 218-844-5
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR