α,α,α-Trifluor-o-toluoylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 2-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
312930050 312930010 312930250
ACRO312930050EA 36.3 EUR
ACRO312930050 ACRO312930010 ACRO312930250
α,α,α-Trifluor-o-toluoylchlorid 98%
α,α,α-Trifluor-o-toluoylchlorid
Formel: C₈H₄ClF₃O
Siedepunkt: 84…85 °C (16 mmHg)
Schmelzpunkt: –22 °C
Dichte: 1.41 g/cm³
Flammpunkt: 95 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000667
CAS-Nummer: 312-94-7
EINECS: 206-233-6
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %