4'-Fluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
F3207-100G
F3207-25G
SIALF3207-100GEA
89.3
EUR
SIALF3207-100G
SIALF3207-25G
4'-Fluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Fluoracetophenon
Formel:
C₈H₇FO Molekulargewicht: 138.14 g/mol Siedepunkt: 196 Dichte: 1.138 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000354 CAS-Nummer: 403-42-9 EINECS: 206-960-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...