4'-Fluoracetophenon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
A13950.14
A13950.22
A13950.36
A13950.14EA
32.6
EUR
A13950.14
A13950.22
A13950.36
4'-Fluoracetophenon ≥99%
4'-Fluoracetophenon
Purity: 99%
CAS No.: 403-42-9
Molecular Formula: C8H7FO
Formula Weight: 138.14
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5110
Melting Point: 4°
Boiling Point: 194-196°
Beilstein Reference: 386013
MDL No.: MFCD00000354
Formel:
C₈H₇FO Molekulargewicht: 138.14 g/mol Siedepunkt: 194…196 °C Dichte: 1.141 Flammpunkt: 71 °C (159 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000354 CAS-Nummer: 403-42-9 EINECS: 206-960-9 |