2'-Fluoracetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2-Fluorophenyl)ethanone, o-Fluoroacetophenone
A15128.22 A15128.06 A15128.14
A15128.22EA 489 EUR
A15128.22 A15128.06 A15128.14
2'-Fluoracetophenon ≥97%
2'-Fluoracetophenon
Purity: 97% CAS No.: 445-27-2 Molecular Formula: C8H7FO Formula Weight: 138.14 Flash Point: 61°(141°F) Refractive Index: 1.5075 Boiling Point: 82-83°/10mm Beilstein Reference: 2041344 MDL No.: MFCD00000320
Formel: C₈H₇FO
Molekulargewicht: 138.14 g/mol
Siedepunkt: 82…83 °C (10 mmHg)
Dichte: 1.137
Flammpunkt: 61 °C (141 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000320
CAS-Nummer: 445-27-2
EINECS: 207-156-0