2',6'-Difluoracetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2,6-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Difluorophenyl)ethanone
A10220.06 A10220.14
A10220.06EA 102 EUR
A10220.06 A10220.14
2',6'-Difluoracetophenon ≥98%
2',6'-Difluoracetophenon
Purity: 98% CAS No.: 13670-99-0 Molecular Formula: C8H6F2O Formula Weight: 156.13 Flash Point: 76°(168°F) Refractive Index: 1.4810 Boiling Point: 76-79°/15mm Beilstein Reference: 2046068 MDL No.: MFCD00000328
Formel: C₈H₆F₂O
Siedepunkt: 76…79 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.195
Flammpunkt: 76 °C (168 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000328
CAS-Nummer: 13670-99-0
EINECS: 237-151-9