3',4'-Difluoracetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3,4-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(3,4-Difluorophenyl)ethanone
A15832.06 A15832.14 A15832.22
A15832.06EA 23.3 EUR
A15832.06 A15832.14 A15832.22
3',4'-Difluoracetophenon ≥98%
3',4'-Difluoracetophenon
Purity: 98% CAS No.: 369-33-5 Molecular Formula: C8H6F2O Formula Weight: 156.13 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4916 Odour: Characteristic Melting Point: 19-20° Boiling Point: 94-95°/13mm Beilstein Reference: 2206856 MDL No.: MFCD00009891
Formel: C₈H₆F₂O
Siedepunkt: 94…95 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 19…20 °C
Dichte: 1.246
Flammpunkt: 75 °C (167 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009891
CAS-Nummer: 369-33-5
EINECS: 206-717-7