2',3'-Difluoracetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2,3-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(2,3-Difluorophenyl)ethanone, 2,3-Difluoroacetophenone
A16786.06
A16786.14
A16786.06EA
86.3
EUR
A16786.06
A16786.14
2',3'-Difluoracetophenon ≥97%
2',3'-Difluoracetophenon
Purity: 97%
CAS No.: 18355-80-1
Molecular Formula: C8H6F2O
Formula Weight: 156.13
Refractive Index: 1.4890
Odour: Characteristic
Boiling Point: 84-85°/20mm
Beilstein Reference: 2963572
MDL No.: MFCD00061274
Formel:
C₈H₆F₂O Siedepunkt: 84…85 °C (20 mmHg) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00061274 CAS-Nummer: 18355-80-1 |