(4-Fluorphenyl)acetonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluorobenzyl cyanide, 4-Fluorophenylacetonitrile
A14290.06
A14290.14
A14290.22
A14290.06EA
25.6
EUR
A14290.06
A14290.14
A14290.22
(4-Fluorphenyl)acetonitril ≥98%
(4-Fluorphenyl)acetonitril
Purity: 98+%
CAS No.: 459-22-3
Molecular Formula: C8H6FN
Formula Weight: 135.14
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5002
Boiling Point: 238°
Beilstein Reference: 1907764
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001917
Formel:
C₈H₆FN Siedepunkt: 238 °C Schmelzpunkt: 86 °C Dichte: 1.130 Flammpunkt: 108 °C (226 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001917 CAS-Nummer: 459-22-3 EINECS: 207-286-8 UN-Nummer: 3276 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...