α,α,α-Trifluor-2-tolualdehyd
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
SB01906.250
SB01906.1
MAYBSB01906.250EA
0
EUR
MAYBSB01906.250
MAYBSB01906.1
α,α,α-Trifluor-2-tolualdehyd
α,α,α-Trifluor-2-tolualdehyd
Formel:
C₈H₅F₃O Siedepunkt: 28…38 °C (0.4 mmHg) Schmelzpunkt: –40 °C Dichte: 1,322 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00003337 CAS-Nummer: 447-61-0 EINECS: 207-185-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...