α,α,α-Trifluor-2-tolualdehyd 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
232680250
232681000
ACRO232680250EA
90.5
EUR
ACRO232680250
ACRO232681000
α,α,α-Trifluor-2-tolualdehyd 97%
α,α,α-Trifluor-2-tolualdehyd
Formel:
C₈H₅F₃O Siedepunkt: 70…71 °C (16 mmHg) Schmelzpunkt: –40 °C Dichte: 1.32 g/cm³ Flammpunkt: 61 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003337 CAS-Nummer: 447-61-0 EINECS: 207-185-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |