4-(Trifluormethyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-(trifluoromethyl)phenyl)borane, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
439320-1G
439320-5G
SIAL439320-1GEA
65.7
EUR
SIAL439320-1G
SIAL439320-5G
4-(Trifluormethyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BF₃O₂ |
MDL Number:
MFCD00151855 CAS-Nummer: 128796-39-4 |