4-(Trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-(trifluoromethyl)phenyl)borane, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
359765000 359760050
ACRO359765000EA 28.3 EUR
ACRO359765000 ACRO359760050
4-(Trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
4-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₆BF₃O₂
Schmelzpunkt: 245…250 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00151855
CAS-Nummer: 128796-39-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %