2-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(2-Trifluoromethyl)phenylboronic acid, (2-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-(trifluoromethyl)phenyl)borane, 2-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid
AC35974.250
AC35974.1
MAYBAC35974.250EA
0
EUR
MAYBAC35974.250
MAYBAC35974.1
2-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
2-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BF₃O₂ |
MDL Number:
MFCD00236059 CAS-Nummer: 1423-27-4 |