3,5-Dimethoxy-p-toluylsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoic acid
A14801.06 A14801.14 A14801.22
A14801.06EA 42.7 EUR
A14801.06 A14801.14 A14801.22
3,5-Dimethoxy-p-toluylsäure ≥97%
3,5-Dimethoxy-p-toluylsäure
Purity: 97% CAS No.: 61040-81-1 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 210-216° Beilstein Reference: 2695238
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Schmelzpunkt: 210…216 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017506
CAS-Nummer: 61040-81-1