2-Methyl-m-anissäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L18729.18
L18729.09
AB172503.0010
L18729.18EA
90.3
EUR
L18729.18
L18729.09
ABCRAB172503.0010
2-Methyl-m-anissäure ≥97%
2-Methyl-m-anissäure
Purity: 97%
CAS No.: 55289-06-0
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Beilstein Reference: 510395
MDL No.: MFCD02094039
Formel:
C₉H₁₀O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02094039 CAS-Nummer: 55289-06-0 |