p-Toluylsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 4-Methylbenzoic acid, 4-Toluic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

T36803-100G T36803-500G
SIALT36803-100GEA 51.6 EUR
SIALT36803-100G SIALT36803-500G
p-Toluylsäure, Sigma-Aldrich®
p-Toluylsäure
Formel: C₈H₈O₂
Molekulargewicht: 136.15 g/mol
Siedepunkt: 275
Schmelzpunkt: 179…180 °C
Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 180
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002565
CAS-Nummer: 99-94-5
EINECS: 202-803-3
Merck Index: 12,09673

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR