o-Toluylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Methylbenzoic acid
T36404-100G T36404-500G
SIALT36404-100GEA 52.2 EUR
SIALT36404-100G SIALT36404-500G
o-Toluylsäure, Sigma-Aldrich®
o-Toluylsäure
Formel: C₈H₈O₂
Molekulargewicht: 136.15 g/mol
Siedepunkt: 259
Schmelzpunkt: 101…104 °C
Dichte: 1.2555 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 148
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002477
CAS-Nummer: 118-90-1
EINECS: 204-284-9
Merck Index: 12,09673