4'-Hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
278564-100G 278564-500G 278564-5G
SIAL278564-100GEA 70.4 EUR
SIAL278564-100G SIAL278564-500G SIAL278564-5G
4'-Hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₂
Molekulargewicht: 136.15 g/mol
Siedepunkt: 313
Schmelzpunkt: 105…108 °C
Dichte: 1.139 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002359
CAS-Nummer: 99-93-4
EINECS: 202-802-8