3'-Hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
H18801-100G
H18801-25G
SIALH18801-100GEA
76.1
EUR
SIALH18801-100G
SIALH18801-25G
3'-Hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
3'-Hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₈O₂ Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 86…88 °C Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002298 CAS-Nummer: 121-71-1 EINECS: 204-494-0 |