(4-Methoxyphenyl)aceton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(p-Methoxyphenyl)-2-propanone, 1-(4-Methoxyphenyl)-2-propanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
199176-10G 199176-50G
SIAL199176-10GEA 65.8 EUR
SIAL199176-10G SIAL199176-50G
(4-Methoxyphenyl)aceton, Sigma-Aldrich®
(4-Methoxyphenyl)aceton
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molekulargewicht: 164.2 g/mol
Siedepunkt: 268
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008773
CAS-Nummer: 122-84-9
EINECS: 204-578-7