4'-Ethoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
275719-100G 275719-25G
SIAL275719-100GEA 410 EUR
SIAL275719-100G SIAL275719-25G
4'-Ethoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Ethoxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Siedepunkt: 83 °C (0.04 mmHg)
Schmelzpunkt: 39 °C
MDL Number: MFCD00009095
CAS-Nummer: 1676-63-7
EINECS: 216-825-6