2'-Methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
M9203-100G M9203-25G
SIALM9203-100GEA 221 EUR
SIALM9203-100G SIALM9203-25G
2'-Methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
2'-Methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₂
Siedepunkt: 131 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.09 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008725
CAS-Nummer: 579-74-8
EINECS: 209-446-2