2'-Methoxyacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone
A11929.14 A11929.22 AB117448.0025
A11929.14EA 51.2 EUR
A11929.14 A11929.22 ABCRAB117448.0025
2'-Methoxyacetophenon ≥98%
2'-Methoxyacetophenon
Purity: 98% CAS No.: 579-74-8 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.5393 Boiling Point: 119-120°/10mm Beilstein Reference: 1100602 MDL No.: MFCD00008725
Formel: C₉H₁₀O₂
Siedepunkt: 119…120 °C (10 mmHg)
Dichte: 1.090
Flammpunkt: 108 °C (226 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008725
CAS-Nummer: 579-74-8
EINECS: 209-446-2